Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse Protein flightless-1 homolog Protein
A DNA sequence encoding the Mus musculus (Mouse) Protein flightless-1 homolog, was expressed in the hosts and tags indicated.
245.00€ - 2645.00€
Specifica
Numero di accesso | NP_071292.1 |
---|---|
ID gene (immissione) | 14248 |
Nome | Protein flightless-1 homolog Protein |
Status giuridico | Research Use Only |
Concentrazione di endotossine | Not determined. |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
16029001
|
enQuireBio™
QP9918-YE-100UG |
100 μg |
770.00€
100µg |
Spedizione stimata: 24-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
16069001
|
enQuireBio™
QP9918-YE-500UG |
500 μg |
2195.00€
500µg |
Spedizione stimata: 24-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
16039001
|
enQuireBio™
QP9918-YE-10UG |
10 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
16059001
|
enQuireBio™
QP9918-YE-200UG |
200 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
16079001
|
enQuireBio™
QP9918-YE-50UG |
50 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
16049001
|
enQuireBio™
QP9918-YE-1MG |
1 mg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
Specifica
NP_071292.1 | |
Protein flightless-1 homolog Protein | |
Not determined. | |
Partial (see sequence information for more details). | |
Mouse | |
His | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
14248 | |
Research Use Only | |
Flii | |
Recombinant Protein | |
Yeast | |
VGQLPGLTIW QIENFVPVLV EEAFHGKFYE ADCYIVLKTF LDDSGSLNWE IYYWIGGEAT LDKKACSAIH AVNLRNYLGA ECRTVREEMG DESEEFLQVF DNDISYIEGG TASGFYTVED THYVTRMYRV YGKKNIKLEP VPLKGSSLDP RFVFLLDQGL DIYVWRGAQA TLSNTTKARL FAEKINKNER KGKAEITLLV QGQEPPGFWD VLGGEPSEIK NHVPDDFWPP QPKLYKVGLG LGYLELPQIN YKLSVEHKKR PKVELMPGMR LLQSLLDTRC VYILDCWSDV FIWLGRKSPR LVRAAALKLG QELCGMLHRP RHTVVSRSLE GTE | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |