Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse Ras-related protein Rab-10 Protein
A DNA sequence encoding the Mus musculus (Mouse) Ras-related protein Rab-10, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP6565-ec-200ug
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.01000kg
Codice prodotto. 16044210
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Specifica
NP_057885.1
Ras-related protein Rab-10 Protein
Research Use Only
Rab10
Recombinant Protein
E. coli
MAKKTYDLLF KLLLIGDSGV GKTCVLFRFS DDAFNTTFIS TIGIDFKIKT VELQGKKIKL QIWDTAGQER FHTITTSYYR GAMGIMLVYD ITNGKSFENI SKWLRNIDEH ANEDVERMLL GNKCDMDDKR VVPKGKGEQI AREHGIRFFE TSAKANINIE KAFLTLAEDI LRKTPVKEPN SENVDISSGG GVTGWKSKCC
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
19325
200 μg
Not determined.
Full Length
Mouse
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol