Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mycoplasma Chaperone protein DnaK Protein
A DNA sequence encoding the Mycoplasma pneumoniae (strain ATCC 29342 / M129) Chaperone protein DnaK, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP6942-ec-200ug
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.01000kg
Codice prodotto. 16066800
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Specifica
NP_110122.1
Mycoplasma Chaperone protein DnaK Protein
Research Use Only
dnaK
Recombinant Protein
E. coli
QGERPMARDN KSLGRFNLGG IQPAPKGKPQ IEITFSLDAN GILNVKAKDL TTQKENSITI SDNGNLSEEE IQKMIRDAEA NKERDNVIRE RIELRNEGES IVSTIKEILQ SPEAKDFPKE EKEKLDKITG GIDAAIKAND YTKLKAEIEN FKKWREEMAK KYNPNGDQGQ PAQ
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
876838
200 μg
Not determined.
Partial (see sequence information for more details).
Mycoplasma
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol