Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mycoplasma Lon protease Protein
A DNA sequence encoding the Mycoplasma pneumoniae (strain ATCC 29342 / M129) Lon protease, was expressed in the hosts and tags indicated.
440.00€ - 3745.00€
Specifica
Numero di accesso | NP_110020.1 |
---|---|
ID gene (immissione) | 877195 |
Nome | Mycoplasma Lon protease Protein |
Status giuridico | Research Use Only |
Concentrazione di endotossine | Not determined. |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
16016910
|
enQuireBio™
QP6966-10UG |
10 μg |
440.00€
10µg |
Spedizione stimata: 24-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
16056910
|
enQuireBio™
QP6966-50UG |
50 μg |
630.00€
50µg |
Spedizione stimata: 24-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
16006910
|
enQuireBio™
QP6966-100UG |
100 μg |
1070.00€
100µg |
Spedizione stimata: 24-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
16036910
|
enQuireBio™
QP6966-200UG |
200 μg |
1765.00€
200µg |
Spedizione stimata: 24-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
16046910
|
enQuireBio™
QP6966-500UG |
500 μg |
2360.00€
500µg |
Spedizione stimata: 24-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
16026910
|
enQuireBio™
QP6966-1MG |
1 mg |
3745.00€
1mg |
Spedizione stimata: 24-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Specifica
NP_110020.1 | |
Mycoplasma Lon protease Protein | |
Not determined. | |
Partial (see sequence information for more details). | |
Mycoplasma | |
His-SUMO | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
877195 | |
Research Use Only | |
lon | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MPAVKKPQIL VVRNQVIFPY NGFELDVGRE RSKKLIKALK NLKTKRLVLV TQKNSDQLNP EFDDIYHCGT LCDIDEIIEV PSEDGKTADY KIKGKGLQRV AITSFSDADL TKYDHHFLNS TLTENKALDK LLERIFPDKE DFAEILDSLN SFLELQELKK LSKVPKDIKR YDIITFKLAS LIFKDITLQQ AILEENDIEK RLQKII | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |