missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant Mycoplasma Oligoendopeptidase F homolog Protein

A DNA sequence encoding the Mycoplasma pneumoniae (strain ATCC 29342 / M129) Oligoendopeptidase F homolog, was expressed in the hosts and tags indicated.

Marca:  enQuireBio™ QP7236-ec-500ug

Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.01000kg

 vedi altre versioni di questo prodotto

Codice prodotto. 16077810

Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.


Descrizione

Descrizione

Specifica

Specifica

NP_109885.1
Mycoplasma Oligoendopeptidase F homolog Protein
Research Use Only
pepF
Recombinant Protein
E. coli
MNNQYNWNLE VLLNGKSLAD NFTELKQLSE QEKALYDGGA CFQTKAKFTE FLQLQEKIEV LENRYSNFLS NKHAENSLDK TINDALFQYE MFKSEHALVF VDFEKNLFKH EKVIRAYLQD PALKQYQRDF ELVWRNKKHQ IDPASQKLLA QISPAWNQAD KIFNVLSTAD LNLQPVVYKG KTYVINAVSD YQSLLENKDR GLREAAYKVW
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
876899
500 μg
Not determined.
Partial (see sequence information for more details).
Mycoplasma
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol
Suggerimenti di prodotto

Suggerimenti di prodotto

Videos
SDS
Documenti

Documenti

Certificati
Offerte speciali

Offerte speciali