Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mycoplasma Oligoendopeptidase F homolog Protein
A DNA sequence encoding the Mycoplasma pneumoniae (strain ATCC 29342 / M129) Oligoendopeptidase F homolog, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP7236-ec-50ug
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.01000kg
Codice prodotto. 16087810
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Specifica
NP_109885.1
Mycoplasma Oligoendopeptidase F homolog Protein
Research Use Only
pepF
Recombinant Protein
E. coli
MNNQYNWNLE VLLNGKSLAD NFTELKQLSE QEKALYDGGA CFQTKAKFTE FLQLQEKIEV LENRYSNFLS NKHAENSLDK TINDALFQYE MFKSEHALVF VDFEKNLFKH EKVIRAYLQD PALKQYQRDF ELVWRNKKHQ IDPASQKLLA QISPAWNQAD KIFNVLSTAD LNLQPVVYKG KTYVINAVSD YQSLLENKDR GLREAAYKVW
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
876899
50 μg
Not determined.
Partial (see sequence information for more details).
Mycoplasma
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol