Learn More
enQuireBio™ Recombinant other Dnak SBD C-terminus Protein
A cDNA sequence encoding the Dnak SBD C-terminus was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 1515.00€
Specifica
Nome | Dnak SBD C-terminus Protein |
---|---|
Status giuridico | Research Use Only |
Concentrazione di endotossine | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Product Type | Recombinant Protein |
Cross-reattività | Other |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15948048
|
enQuireBio™
QP11688-20UG |
20 μg |
137.00€
20µg |
Spedizione stimata: 24-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15928048
|
enQuireBio™
QP11688-100UG |
100 μg |
212.00€
100µg |
Spedizione stimata: 24-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15938048
|
enQuireBio™
QP11688-1MG |
1 mg |
1515.00€
1mg |
Spedizione stimata: 24-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Specifica
Dnak SBD C-terminus Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Other | |
Untagged | |
The DnaK protein contains 25mM Tris-HCl, pH 7.5, 100mM NaCl, 5mM DTT and 10% Glycerol. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MDVKDVLLLD VTPLSLGIET MGGVMTTLIA KNTTIPTKHS QVFSTAEDNQ SAVTIHVLQGERKRAADNKS LGQFNLDGIN PAPRGMPQIE VTFDIDADGI LHVSAKDKNS GKEQKITIKA SSGLNEDEIQ KMVRDAEANA EADRKFEELV QTRNQGDHLL HSTRKQVEEA GDKLPADDKTAIESALTALE TALKGEDKAA IEAKMQELAQ VSQKLMEIAQ QQHAQQQTAG ADASANNAKD DDVVDAEFEE VKDKK | |
Greater than 95.0% as determined by SDS-PAGE. |