Learn More
enQuireBio™ Recombinant other Elcatonin Protein
Recombinant Protein
137.00€ - 4090.00€
Specifica
Nome | Elcatonin Protein |
---|---|
Status giuridico | Research Use Only |
Concentrazione di endotossine | < 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method. |
Attività biologica | Biological Activity (based on net peptide) was found to be 6695.2 IU/mg. |
Product Type | Recombinant Protein |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15954328
|
enQuireBio™
QP10585-200UG |
200 μg |
137.00€
200µg |
Spedizione stimata: 24-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15944328
|
enQuireBio™
QP10585-1MG |
1 mg |
212.00€
1mg |
Spedizione stimata: 24-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15934328
|
enQuireBio™
QP10585-100MG |
100 mg |
4090.00€
100mg |
Spedizione stimata: 24-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Specifica
Elcatonin Protein | |
< 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method. | |
Recombinant Protein | |
Untagged | |
The protein was lyophilized with no additives. |
Research Use Only | |
Biological Activity (based on net peptide) was found to be 6695.2 IU/mg. | |
Other | |
Ser-Asn-Leu-Ser-Thr-Asu-Val-Leu-Gly-Lys-Leu-Ser-Gln-Glu-Leu-His-Lys-Leu-Gln-Thr-Tyr-Pro-Arg-Thr-Asn-Val-Gly-Ala-Gly-Thr-Pro-NH2 | |
Greater than 93.3% as determined by:(a) Analysis by RP-HPLC. (b) Analysis by SDS-PAGE. |