Learn More
enQuireBio™ Recombinant other Maltose Binding Protein
A cDNA sequence encoding the Maltose Binding Protein was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
120.00€ - 740.00€
Specifica
Nome Maltose Binding Protein
Purezza Greater than 95.0% as determined by SDS-PAGE.
Status giuridico Research Use Only
Concentrazione di endotossine Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Product Type Recombinant Protein
Visualizza altre specifiche
Prodotti 3
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
15951129
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP12656-50UG
50 μg
120.00€
50µg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 02-03-2023
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
15941129
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP12656-200UG
200 μg
181.00€
200µg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 24-03-2023
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
15931129
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP12656-1MG
1 mg
740.00€
1mg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 24-03-2023
per visualizzare lo stock disponibile
Specifica
Maltose Binding Protein
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMKIEEGK LVIWINGDKG YNGLAEVGKK FEKDTGIKVT VEHPDKLEEK FPQVAATGDG PDIIFWAHDR FGGYAQSGLL AEITPDKAFQ DKLYPFTWDA VRYNGKLIAY PIAVEALSLI YNKDLLPNPP KTWEEIPALD KELKAKGKSA LMFNLQEPYF TWPLIAADGG YAFKYENGKY DIKDVGVDNA GAKAGLTFLV DLIKNKHMNA DTDYSIAEAA FNKGETAMTI NGPWAWSNID TSKVNYGVTV LPTFKGQPSK PFVGVLSAGI NAASPNKELA KEFLENYLLT DEGLEAVNKD KPLGAVALKS YEEELAKDPR IAATMENAQK GEIMPNIPQM SAFWYAVRTA VINAASGRQT VDEALKDAQT NSSSNNNNNN NNNNLGIEGR
Greater than 95.0% as determined by SDS-PAGE.
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Other
Untagged
MBP protein solution (0.5 mg/ml) containing 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.1M NaCl and 10% glycerol.