Learn More
enQuireBio™ Recombinant other PhI p 5 Protein
A cDNA sequence encoding the PhI p 5 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
910.00€ - 6055.00€
Specifica
Nome | PhI p 5 Protein |
---|---|
Status giuridico | Research Use Only |
Concentrazione di endotossine | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Product Type | Recombinant Protein |
Cross-reattività | Other |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15962329
|
enQuireBio™
QP13042-50UG |
50 μg |
910.00€
50µg |
Spedizione stimata: 24-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15942329
|
enQuireBio™
QP13042-100UG |
100 μg |
1365.00€
100µg |
Spedizione stimata: 24-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15952329
|
enQuireBio™
QP13042-1MG |
1 mg |
6055.00€
1mg |
Spedizione stimata: 24-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Specifica
PhI p 5 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Other | |
His | |
PhI p 5 is supplied in 20mM HEPES buffer pH 7.6, 250mM NaCl and 20% glycerol. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
Baculovirus | |
SVKRSNGSAE VHRGAVPRRG PRGGPGRSYA ADAGYAPATP AAAGAEAGKA TTEEQKLIED INVGFKAAVA AAASVPAADK FKTFEAAFTS SSKAATAKAP GLVPKLDAAY SVAYKAAVGA TPEAKFDSFV ASLTEALRVI AGALEVHAVK PVTEEPGMAK IPAGELQIID KIDAAFKVAA TAAATAPADD KFTVFEAAFN KAIKESTGGA YDTYKCIPSL EAAVKQAYAA TVAAAPQVKY AVFEAALTKA ITAMSEVQKV SQPATGAATV AAGAATTAAG AASGAATVAA GGYKV | |
Greater than 80.0% as determined by SDS-PAGE. |