Learn More
enQuireBio™ Recombinant other PMSG Protein
A cDNA sequence encoding the PMSG was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Marca:  enQuireBio™ QP13081-100000IU
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.01000kg
Codice prodotto. 15942449
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Specifica
PMSG Protein
Research Use Only
Recombinant Protein
Non-species Specific
The PMSG was lyophilized with no additives.
100000 IU
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Other
Untagged