Learn More
enQuireBio™ Recombinant other Thymosin ?4 Protein
A cDNA sequence encoding the Thymosin ?4 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 1500.00€
Specifica
Nome | Thymosin ?4 Protein |
---|---|
Status giuridico | Research Use Only |
Concentrazione di endotossine | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Product Type | Recombinant Protein |
Cross-reattività | Other |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15944569
|
enQuireBio™
QP13746-20UG |
20 μg |
137.00€
20µg |
Spedizione stimata: 24-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15924569
|
enQuireBio™
QP13746-100UG |
100 μg |
212.00€
100µg |
Spedizione stimata: 24-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15934569
|
enQuireBio™
QP13746-1MG |
1 mg |
1500.00€
1mg |
Spedizione stimata: 24-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Specifica
Thymosin ?4 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Other | |
Untagged | |
Lyophilized from a 0.2um filtered concentrated solution in 1xPBS, pH 7.4. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
SDKPDMAEIE KFDKSKLKKT ETQEKNPLPS KETIEQEKQA GES | |
Greater than 95.0% as determined by SDS-PAGE and HPLC analyses. |