Learn More
enQuireBio™ Recombinant Pig Erythropoietin / EPO Protein
A DNA sequence encoding the Sus scrofa (Pig) Erythropoietin / EPO, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP5990-ye-200ug
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.01000kg
Codice prodotto. 15949189
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Specifica
NP_999299.1
Erythropoietin / EPO Protein
Research Use Only
EPO
Recombinant Protein
Yeast
APPRLICDSR VLERYILEAK EGENATMGCA ESCSFSENIT VPDTKVNFYA WKRMEVQQQA MEVWQGLALL SEAILQGQAL LANSSQPSEA LQLHVDKAVS GLRSLTSLLR ALGAQKEAIP LPDASPSSAT PLRTFAVDTL CKLFRNYSNF LRGKLTLYTG EACRRRDR
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
397249
200 μg
Not determined.
Full Length
Pig
His
Tris-based buffer, 50% glycerol