Learn More
enQuireBio™ Recombinant Pig Prolactin / PRL Protein
A DNA sequence encoding the Sus scrofa (Pig) Prolactin / PRL, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP6531-ye-50ug
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.01000kg
Codice prodotto. 16093970
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Specifica
NP_999091.1
Prolactin / PRL Protein
Research Use Only
PRL
Recombinant Protein
Yeast
LPICPSGAVN CQVSLRDLFD RAVILSHYIH NLSSEMFNEF DKRYAQGRGF ITKAINSCHT SSLSTPEDKE QAQQIHHEVL LNLILRVLRS WNDPLYHLVT EVRGMQEAPD AILSRAIEIE EQNKRLLEGM EKIVGQVHPG IKENEVYSVW SGLPSLQMAD EDTRLFAFYN LLHCLRRDSH KIDNYLKLLK CRIIYDSNC
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
396965
50 μg
Not determined.
Full Length
Pig
His
Tris-based buffer, 50% glycerol