Learn More
enQuireBio™ Recombinant Pig Trypsin Protein
A DNA sequence encoding the Sus scrofa (Pig) Trypsin, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP9350-ye-200ug
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.01000kg
Codice prodotto. 16078151
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Specifica
Trypsin Protein
Research Use Only
Full Length of Mature Protein
Pig
His
Tris-based buffer, 50% glycerol
200 μg
Not determined.
Recombinant Protein
Yeast
IVGGYTCAAN SIPYQVSLNS GSHFCGGSLI NSQWVVSAAH CYKSRIQVRL GEHNIDVLEG NEQFINAAKI ITHPNFNGNT LDNDIMLIKL SSPATLNSRV ATVSLPRSCA AAGTECLISG WGNTKSSGSS YPSLLQCLKA PVLSDSSCKS SYPGQITGNM ICVGFLEGGK DSCQGDSGGP VVCNGQLQGI VSWGYGCAQK NKPGVYTKVC NYVNWIQQTI AAN
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.