missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant Rabbit CD40L / CD154 / TNFSF5 Protein
A DNA sequence encoding the Oryctolagus cuniculus (Rabbit) CD40L / CD154 / TNFSF5, was expressed in the hosts and tags indicated.
352.00€ - 3175.00€
Specifica
Numero di accesso | NP_001243710.1 |
---|---|
ID gene (immissione) | 100358388 |
Nome | CD40L / CD154 / TNFSF5 Protein |
Status giuridico | Research Use Only |
Concentrazione di endotossine | Not determined. |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15907759
|
enQuireBio™
QP5787-YE-100UG |
100 μg |
1100.00€
100µg |
Spedizione stimata: Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15947759
|
enQuireBio™
QP5787-YE-500UG |
500 μg |
2650.00€
500µg |
Spedizione stimata: Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15917759
|
enQuireBio™
QP5787-YE-10UG |
10 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
15937759
|
enQuireBio™
QP5787-YE-200UG |
200 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
15957759
|
enQuireBio™
QP5787-YE-50UG |
50 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
15927759
|
enQuireBio™
QP5787-YE-1MG |
1 mg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
Specifica
NP_001243710.1 | |
CD40L / CD154 / TNFSF5 Protein | |
Not determined. | |
Partial (see sequence information for more details). | |
Rabbit | |
His | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
100358388 | |
Research Use Only | |
CD40LG | |
Recombinant Protein | |
Yeast | |
MQKGDQDPQI AAHLISEASS KSSSVLQWAK KGYYTMSNTL VTLENGKQLK VKRQGFYYIY AQVTFCSNQE PSSQAPFIAS LCLKSSGGSE RILLRAANAR SSSKTCEQQS IHLGGVFELQ ADASVFVNVT DASQVNHGTG FTSFGLLKL | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |