Learn More
enQuireBio™ Recombinant Rabbit CD40L / CD154 / TNFSF5 Protein
A DNA sequence encoding the Oryctolagus cuniculus (Rabbit) CD40L / CD154 / TNFSF5, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP5787-ye-10ug
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.01000kg
Codice prodotto. 15917759
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Specifica
NP_001243710.1
CD40L / CD154 / TNFSF5 Protein
Research Use Only
CD40LG
Recombinant Protein
Yeast
MQKGDQDPQI AAHLISEASS KSSSVLQWAK KGYYTMSNTL VTLENGKQLK VKRQGFYYIY AQVTFCSNQE PSSQAPFIAS LCLKSSGGSE RILLRAANAR SSSKTCEQQS IHLGGVFELQ ADASVFVNVT DASQVNHGTG FTSFGLLKL
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
100358388
10 μg
Not determined.
Partial (see sequence information for more details).
Rabbit
His
Tris-based buffer, 50% glycerol