Learn More
enQuireBio™ Recombinant Rabbit IL17 / IL17A Protein
A DNA sequence encoding the Oryctolagus cuniculus (Rabbit) IL17 / IL17A, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP6212-ec-500ug
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.01000kg
Codice prodotto. 16051610
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Specifica
XP_002714544.1
IL17 / IL17A Protein
Research Use Only
IL17A
Recombinant Protein
E. coli
VKNGIAMPRN PGCPNAEDKN FPQNVKVSLN ILNKSVNSRR PSDYYNRSTS PWTLHRNEDR ERYPSVIWEA KCRHLGCVNA EGNEDHHMNS VPIQQEILVL RRESQHCPHS FRLEKMLVAV GCTCVTPIIH HMA
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
100339322
500 μg
Not determined.
Full Length
Rabbit
GST
Tris-based buffer, 50% glycerol