Learn More
enQuireBio™ Recombinant Rabbit IL6 / Interleukin-6 Protein
A DNA sequence encoding the Oryctolagus cuniculus (Rabbit) IL6 / Interleukin-6 Protein, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP9889-ye-200ug
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.01000kg
Codice prodotto. 16078921
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Specifica
NP_001075533.1
IL6 / Interleukin-6 Protein
Research Use Only
IL6
Recombinant Protein
Yeast
FPTSAPVRED SNTKASPDKT LTPPGRTIES IRSILETIKE LRKEMCDHDV NCMNRKEALA EVNLHLPRLI EEDGCFPPAV NNETCLLRIT SGLMEFRMYL EHLQAKFRSD EENTRVSMVL KNIQHLIKTL RPKVKNLNEE ATLKPAVAVS LMENLQQKNQ WLKTTTIHFI LRGLTNFLEF TLRAVDLMEC GCPCLRNFMG SASHGQNTPS CPLDT
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
100008733
200 μg
Not determined.
Full Length
Rabbit
His
Tris-based buffer, 50% glycerol