Learn More
enQuireBio™ Recombinant RABV Matrix Protein
A DNA sequence encoding the Rabies virus (strain PM) (RABV) Matrix protein, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP9542-ye-1mg
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.01000kg
Codice prodotto. 16038451
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Specifica
RABV Matrix Protein
Research Use Only
M
Recombinant Protein
Yeast
MNVLRKIVKK CRDEDTQKPS PVSAPPDDDD LWLPPPEYVP LKELTSKKNM RNFCVNGDVK ACSPNGYSFR ILRHILRSFN EIYSGNHRMI GLVKVVVGLA LSGAPVPEGM NWVYKLRRTL IFQWADSRGP LEGEELEYSQ EITWDDDTEF VGLQIRVSAR QCHIQGRIWC INTNSRACQL WSDMSLQTQR SEEDKDSSLL LE
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
1 mg
Not determined.
Full Length
RABV
His
Tris-based buffer, 50% glycerol