Learn More
enQuireBio™ Recombinant Rat Ephrin-A5 / EFNA5 Protein
A DNA sequence encoding the Rattus norvegicus (Rat) Ephrin-A5 / EFNA5, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP5966-ec-500ug
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.01000kg
Codice prodotto. 15948989
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Specifica
NP_446355.1
Ephrin-A5 / EFNA5 Protein
Research Use Only
EFNA5
Recombinant Protein
E. coli
QDPGSKVVAD RYAVYWNSSN PRFQRGDYHI DVCINDYLDV FCPHYEDSVP EDKTERYVLY MVNFDGYSAC DHTSKGFKRW ECNRPHSPNG PLKFSEKFQL FTPFSLGFEF RPGREYFYIS SAIPDNGRRS CLKLKVFVRP TNSCMKTIGV RDRVFDVNDK VENSLEPADD TVHESAEPSR GEN
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
116683
500 μg
Not determined.
Full Length
Rat
His
Tris-based buffer, 50% glycerol