Learn More
enQuireBio™ Recombinant Rat IFNG / Interferon Gamma Protein
A DNA sequence encoding the Rattus norvegicus (Rat) IFNG / Interferon Gamma Protein, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP8840-ec-500ug
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.01000kg
Codice prodotto. 16096761
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Specifica
NP_620235.1
IFNG / Interferon Gamma Protein
Research Use Only
IFNG
Recombinant Protein
E. coli
QGTLIESLES LKNYFNSSSM DAMEGKSLLL DIWRNWQKDG NTKILESQII SFYLRLFEVL KDNQAISNNI SVIESHLITN FFSNSKAKKD AFMSIAKFEV NNPQIQHKAV NELIRVIHQL SPESSLRKRK RSRC
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
25712
500 μg
Not determined.
Full Length
Rat
GST
Tris-based buffer, 50% glycerol