Learn More
enQuireBio™ Recombinant Rat IL 10 Protein
A cDNA sequence encoding the IL 10 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 7090.00€
Specifica
ID gene (immissione) | 25325 |
---|---|
Nome | IL 10 Protein |
Status giuridico | Research Use Only |
Concentrazione di endotossine | < 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method. |
Simbolo del gene | Il10 |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15954658
|
enQuireBio™
QP10688-2UG |
2 μg |
137.00€
2µg |
Spedizione stimata: 18-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15934658
|
enQuireBio™
QP10688-10UG |
10 μg |
212.00€
10µg |
Spedizione stimata: 18-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15944658
|
enQuireBio™
QP10688-1MG |
1 mg |
7090.00€
1mg |
Spedizione stimata: 18-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Specifica
25325 | |
Research Use Only | |
Il10 | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
SKGHSIRGDN NCTHFPVSQT HMLRELRAAF SQVKTFFQKK DQLDNILLTD SLLQDFKGYL GCQALSEMIK FYLVEVMPQA ENHGPEIKEH LNSLGEKLKT LWIQLRRCHR FLPCENKSKA VEQVKNDFNK LQDKGVYKAM NEFDIFINCI EAYVTLKMKN | |
Greater than 97.0% as determined by:(a) Analysis by RP-HPLC. (b) Analysis by SDS-PAGE. |
IL 10 Protein | |
< 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method. | |
The ED50 as determined by the dose dependent inhibition of MC/9 proliferation is less than 10ng/ml concentration corresponding to a Specific Activity of 100,000IU/mg. | |
Rat | |
Untagged | |
The protein was lyophilized containing 20mM Tris-HCl pH 8.0 and 100mM NaCl. |