Learn More
enQuireBio™ Recombinant Rat IL 3 Protein
A cDNA sequence encoding the IL 3 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 4090.00€
Specifica
ID gene (immissione) | 24495 |
---|---|
Nome | IL 3 Protein |
Status giuridico | Research Use Only |
Concentrazione di endotossine | < 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method. |
Simbolo del gene | Il3 |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15974938
|
enQuireBio™
QP10712-5UG |
5 μg |
137.00€
5µg |
Spedizione stimata: 24-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15964938
|
enQuireBio™
QP10712-20UG |
20 μg |
212.00€
20µg |
Spedizione stimata: 24-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15954938
|
enQuireBio™
QP10712-1MG |
1 mg |
4090.00€
1mg |
Spedizione stimata: 24-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Specifica
24495 | |
Research Use Only | |
Il3 | |
Rat | |
Untagged | |
Interleukin-3 Rat was lyophilized from a 0.2microm filtered concentrated solution in PBS, pH 7.4. |
IL 3 Protein | |
< 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method. | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MISDRGSDAH HLLRTLDCRT IALEILVKLP YPQVSGLNNS DDKANLRNST LRRVNLDEFL KSQEEFDSQD TTDIKSKLQK LKCCIPAAAS DSVLPGVYNK DLDDFKKKLR FYVIHLKDLQ PVSVSRPPQP TSSSDNFRPM TVEC | |
Greater than 97.0% as determined by:(a) Analysis by RP-HPLC. (b) Analysis by SDS-PAGE. |