Learn More
enQuireBio™ Recombinant Rat IL 33 Protein
A cDNA sequence encoding the IL 33 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 7090.00€
Specifica
ID gene (immissione) | 361749 |
---|---|
Nome | IL 33 Protein |
Status giuridico | Research Use Only |
Concentrazione di endotossine | < 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method. |
Simbolo del gene | Il33 |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15964948
|
enQuireBio™
QP10715-2UG |
2 μg |
137.00€
2µg |
Spedizione stimata: 17-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15944948
|
enQuireBio™
QP10715-10UG |
10 μg |
212.00€
10µg |
Spedizione stimata: 17-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15954948
|
enQuireBio™
QP10715-1MG |
1 mg |
7090.00€
1mg |
Spedizione stimata: 17-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Specifica
361749 | |
Research Use Only | |
Il33 | |
Rat | |
Untagged | |
Lyophilized from a 0.2microm filtered concentrated solution in PBS, pH 7.4. |
IL 33 Protein | |
< 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method. | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
SIQGTSLLTE SCALSTYNDQ SVSFVLENGC YVINVEDCGK NQEKDKVLLR YYESSFPAQS GDGVDGKKLM VNMSPIKDTD IWLNANDKDY SVELQKGDVS PPDQAFFVLH KKSSDFVSFE CKNLPGTYIG VKDNQLALVE ENDESCNNIM FKLSKM | |
Greater than 95.0% as determined by SDS-PAGE. |