Learn More
enQuireBio™ Recombinant Rat Lumican / LUM Protein
A DNA sequence encoding the Rattus norvegicus (Rat) Lumican / LUM, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP6324-ec-10ug
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.01000kg
Codice prodotto. 16022480
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Specifica
NP_112312.1
Lumican / LUM Protein
Research Use Only
Lum
Recombinant Protein
E. coli
QYYDYDAPLF MYGELSPNCA PECNCPHSYP TAMYCDDLKL KSVPMVPPGI KYLYLRNNQI DHIDEKAFEN VTDLQWLILD HNLLENSKIK GKVFSKLKQL KKLHINYNNL TESVGPLPKS LQDLQLANNK ISKLGSFDGL VNLTFIYLQH NQLKEEAVSA SLKGLKSLEY LDLSFNQMSK LPAGLPTSLL TLYLDNNKIT NIPDEYFNRF TGLQYLRLSH NELADSGVPG NSFNISSLLE LDLSYNKLKS IPTVNENLEN YYLEVNKLEK FDVKSFCKIL GPLSYSKIKH LRLDGNPLTQ SSLPPDMYEC LRVANEITVN
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
81682
10 μg
Not determined.
Full Length
Rat
His
Tris-based buffer, 50% glycerol