Learn More
enQuireBio™ Recombinant Rat MMP7 Protein
A DNA sequence encoding the Rattus norvegicus (Rat) MMP7, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP6371-ye-10ug
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.01000kg
Codice prodotto. 16072820
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Specifica
NP_036996.1
MMP7 Protein
Research Use Only
Mmp7
Recombinant Protein
Yeast
FSLMPNSPKW HSRTVTYRIV SYTTDLPRFL VDQIVKRALR MWSMQIPLNF KRVSWGTADI IIGFARGDHG DNFPFDGPGN TLGHAFAPGP GLGGDAHFDK DEYWTDGEDS GVNFLFVATH ELGHSLGLGH SSVPSSVMYP TYQGDHSEDF SLTKDDIAGI QKLYGKRNKL
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
25335
10 μg
Not determined.
Full Length
Rat
His
Tris-based buffer, 50% glycerol