Learn More
enQuireBio™ Recombinant Rat Nqo2 Protein
A DNA sequence encoding the Rattus norvegicus (Rat) Nqo2, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP7703-ec-10ug
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.01000kg
Codice prodotto. 16050291
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Specifica
NP_001004214.1
Nqo2 Protein
Research Use Only
Nqo2
Recombinant Protein
E. coli
MAGKKVLLVY AHQEPKSFNG SMKQVAVEEL SKQGCTVTVS DLYTMNFEPR ATRNDVTGAL SNPEVFKYGI EAYEAYKKKA LTSDILEEQR KVQEADLVIF QFPLYWFSVP AILKGWMDRV LCQGFAFDVP GFYDSGFLKD KLALLSFTTG GTAEMYTKAG VNGDFRYFLW PLQHGTLHFC GFKVLAPQIS FGPEVSSEEQ RKVMLASWVQ RLKSIWKEEP IHCTPSWYFQ G
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
291084
10 μg
Not determined.
Full Length
Rat
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol