Learn More
enQuireBio™ Recombinant Rat Osteocalcin Protein
A DNA sequence encoding the Rattus norvegicus (Rat) Osteocalcin, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP5717-ec-10ug
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.01000kg
Codice prodotto. 15997229
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Specifica
NP_038200.1
Osteocalcin Protein
Research Use Only
Bglap
Recombinant Protein
E. coli
YLNNGLGAPA PYPDPLEPHR EVCELNPNCD ELADHIGFQD AYKRIYGTTV
Greater than 82.2% as determined by SDS-PAGE.
25295
10 μg
Not determined.
Full Length
Rat
GST
Tris-based buffer, 50% glycerol