Learn More
enQuireBio™ Recombinant Rat PDGF AA Protein
A cDNA sequence encoding the PDGF AA was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 5325.00€
Specifica
Nome | PDGF AA Protein |
---|---|
Status giuridico | Research Use Only |
Concentrazione di endotossine | < 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method. |
Attività biologica | The ED50, as determined by a cell proliferation assay using murine Balb/c 3T3 cells is less than 5.0 ng/ml, corresponding to a specific activity of > 2.0 M 105 IU/mg. |
Product Type | Recombinant Protein |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15955218
|
enQuireBio™
QP10803-2UG |
2 μg |
137.00€
2µg |
Spedizione stimata: 24-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15935218
|
enQuireBio™
QP10803-10UG |
10 μg |
212.00€
10µg |
Spedizione stimata: 24-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15945218
|
enQuireBio™
QP10803-1MG |
1 mg |
5325.00€
1mg |
Spedizione stimata: 24-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Specifica
PDGF AA Protein | |
< 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method. | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MSIEEAIPAV CKTRTVIYEI PRSQVDPTSA NFLIWPPCVE VKRCTGCCNT SSVKCQPSRV HHRSVKVAKV EYVRKKPKLK EVQVRLEEHL ECACATSNLN PDHREEETDV R | |
Greater than 97.0% as determined by:(a) Analysis by RP-HPLC. (b) Analysis by SDS-PAGE. |
Research Use Only | |
The ED50, as determined by a cell proliferation assay using murine Balb/c 3T3 cells is less than 5.0 ng/ml, corresponding to a specific activity of > 2.0 M 105 IU/mg. | |
Rat | |
Untagged | |
PDGF-AA was lyophilized from a 0.2microm filtered concentrated solution in PBS, pH 7.0. |