Learn More
enQuireBio™ Recombinant Rat REG3A / HIP Protein
A DNA sequence encoding the Rattus norvegicus (Rat) REG3A / HIP, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP6594-ec-1mg
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.01000kg
Codice prodotto. 16084400
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Specifica
NP_001139318.1
REG3A / HIP Protein
Research Use Only
REG3A
Recombinant Protein
E. coli
EDSQKAVPST RTSCPMGSKA YRSYCYTLVT TLKSWFQADL ACQKRPSGHL VSILSGGEAS FVSSLVTGRV NNNQDIWIWL HDPTMGQQPN GGGWEWSNSD VLNYLNWDGD PSSTVNRGNC GSLTATSEFL KWGDHHCDVE LPFVCKFKQ
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
171162
1 mg
Not determined.
Full Length
Rat
His
Tris-based buffer, 50% glycerol