Learn More
enQuireBio™ Recombinant S. aureus Escherichia coli ssPA / Stringent starvation Protein
Recombinant Protein
112.00€ - 3710.00€
Specifica
Numero di accesso | WP_000676548.1 |
---|---|
Nome | S. aureus Escherichia coli ssPA / Stringent starvation Protein |
Status giuridico | Research Use Only |
Concentrazione di endotossine | Less than or equal to 1.00 EUs/ug as determined by the LAL method. |
Simbolo del gene | ssPA |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15956339
|
enQuireBio™
QP5524-50UG |
50 μg |
112.00€
50µg |
Spedizione stimata: 27-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15936339
|
enQuireBio™
QP5524-250UG |
250 μg |
263.00€
250µg |
Spedizione stimata: 27-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15946339
|
enQuireBio™
QP5524-500UG |
500 μg |
505.00€
500µg |
Spedizione stimata: 27-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15926339
|
enQuireBio™
QP5524-1MG |
1 mg |
885.00€
1mg |
Spedizione stimata: 27-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15966339
|
enQuireBio™
QP5524-5MG |
5 mg |
3710.00€
5mg |
Spedizione stimata: 27-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Specifica
WP_000676548.1 | |
Research Use Only | |
ssPA | |
S. aureus | |
Untagged | |
10 mM sodium phosphate, pH 7.5 |
S. aureus Escherichia coli ssPA / Stringent starvation Protein | |
Less than or equal to 1.00 EUs/ug as determined by the LAL method. | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MLPNNDRHQI TDTTNGHYAP VTYIQVEAPT GTFIASGVVV GKDTLLTNKH VVDATHGDPH ALKAFPSAIN QDNYPNGGFT AEQITKYSGE GDLAIVKFSP NEQNKHIGEV VKPATMSNNA ETQVNQNITV TGYPGDKPVA TMWESKGKIT YLKGEAMQYD LSTTGGNSGS PVFNEKNEVI GIHWGGVPNE FNGAVFINEN VRNFLKQNIE DIHFANDDQP NNPDNPDNPN NPDNPNNPDE PNNPDNPNNP DNPDNGDNNN SDNPDAA | |
Greater than 95% as determined by SDS-PAGE. |