Learn More
enQuireBio™ Recombinant S. aureus Staphylococcal complement inhibitor Protein
A DNA sequence encoding the Staphylococcus aureus (strain N315) Staphylococcal complement inhibitor, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP8018-ec-500ug
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.01000kg
Codice prodotto. 16002191
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Specifica
WP_000702262.1
500 μg
Not determined.
Full Length
S. aureus
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol
S. aureus Staphylococcal complement inhibitor Protein
Research Use Only
scn
Recombinant Protein
E. coli
STSLPTSNEY QNEKLANELK SLLDELNVNE LATGSLNTYY KRTIKISGLK AMYALKSKDF KKMSEAKYQL QKIYNEIDEA LKSKY
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.