missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant S. cerevisiae A-agglutinin-binding subunit Protein

A DNA sequence encoding the Saccharomyces cerevisiae (strain ATCC 204508 / S288c) (Baker's yeast) A-agglutinin-binding subunit, was expressed in the hosts and tags indicated.

Marca:  enQuireBio™ QP7176-ec-200ug

Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.01000kg

 vedi altre versioni di questo prodotto

Codice prodotto. 16037570

Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.


Descrizione

Descrizione

Specifica

Specifica

NP_011483.3
S. cerevisiae A-agglutinin-binding subunit Protein
Research Use Only
AGA2
Recombinant Protein
E. coli
QELTTICEQI PSPTLESTPY SLSTTTILAN GKAMQGVFEY YKSVTFVSNC GSHPSTTSKG SPINTQYVF
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
852851
200 μg
Not determined.
Full Length
S. cerevisiae
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol
Suggerimenti di prodotto

Suggerimenti di prodotto

Videos
SDS
Documenti

Documenti

Certificati
Offerte speciali

Offerte speciali