Learn More
enQuireBio™ Recombinant S. cerevisiae Ubiquitin-like protein SMT3 Protein
A DNA sequence encoding the Saccharomyces cerevisiae (strain ATCC 204508 / S288c) (Baker's yeast) Ubiquitin-like protein SMT3, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP7546-ye-200ug
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.01000kg
Codice prodotto. 16039310
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Specifica
NP_010798.1
S. cerevisiae Ubiquitin-like protein SMT3 Protein
Research Use Only
SMT3
Recombinant Protein
Yeast
SDSEVNQEAK PEVKPEVKPE THINLKVSDG SSEIFFKIKK TTPLRRLMEA FAKRQGKEMD SLRFLYDGIR IQADQTPEDL DMEDNDIIEA HREQIGG
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
852122
200 μg
Not determined.
Full Length
S. cerevisiae
His
Tris-based buffer, 50% glycerol