Learn More
enQuireBio™ Recombinant Sheep IL-1 beta / IL1B Protein
A DNA sequence encoding the Ovis aries (Sheep) IL-1 beta / IL1B, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP6215-ec-500ug
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.01000kg
Codice prodotto. 16051640
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Specifica
NP_001009465.2
IL-1 beta / IL1B Protein
Research Use Only
IL1B
Recombinant Protein
E. coli
AAVQSVKCKL QDREQKSLVL DSPCVLKALH LPSQEMSREV VFCMSFVQGE ERDNKIPVAL GIRDKNLYLS CVKKGDTPTL QLEEVDPKVY PKRNMEKRFV FYKTEIKNTV EFESVLYPNW YISTSQIEEK PVFLGRFRGG QDITDFRMET LSP
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
443539
500 μg
Not determined.
Full Length
Sheep
His
Tris-based buffer, 50% glycerol