missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant Sheep IL6 / Interleukin-6 Protein

A DNA sequence encoding the Ovis aries (Sheep) IL6 / Interleukin-6 Protein, was expressed in the hosts and tags indicated.

Marca:  enQuireBio™ QP6225-ye-10ug

Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.01000kg

 vedi altre versioni di questo prodotto

Codice prodotto. 16021730

Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.


Descrizione

Descrizione

Specifica

Specifica

NP_001009392.1
IL6 / Interleukin-6 Protein
Research Use Only
IL6
Recombinant Protein
Yeast
GPLGEDFKND TTPSRLLLTT PEKTEALIKH IVDKISAIRK EICEKNDECE NSKETLAENK LKLPKMEEKD GCFQSGFNQA ICLIKTTAGL LEYQIYLDFL QNEFEGNQET VMELQSSIRT LIQILKEKIA GLITTPATHT DMLEKMQSSN EWVKNAKVII ILRSLENFLQ FSLRAIRMK
Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.
443406
10 μg
Not determined.
Full Length
Sheep
His
Tris-based buffer, 50% glycerol
Suggerimenti di prodotto

Suggerimenti di prodotto

Videos
SDS
Documenti

Documenti

Certificati
Offerte speciali

Offerte speciali