Learn More
enQuireBio™ Recombinant Sheep IL6 / Interleukin-6 Protein
A DNA sequence encoding the Ovis aries (Sheep) IL6 / Interleukin-6 Protein, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP6225-ye-1mg
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.01000kg
Codice prodotto. 16031730
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Specifica
NP_001009392.1
IL6 / Interleukin-6 Protein
Research Use Only
IL6
Recombinant Protein
Yeast
GPLGEDFKND TTPSRLLLTT PEKTEALIKH IVDKISAIRK EICEKNDECE NSKETLAENK LKLPKMEEKD GCFQSGFNQA ICLIKTTAGL LEYQIYLDFL QNEFEGNQET VMELQSSIRT LIQILKEKIA GLITTPATHT DMLEKMQSSN EWVKNAKVII ILRSLENFLQ FSLRAIRMK
Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.
443406
1 mg
Not determined.
Full Length
Sheep
His
Tris-based buffer, 50% glycerol