Learn More
Redox Solution, 180/430/600mV Pt/Calomel, 220/470/640mV Pt/Ag/AgCl, SI Analytics™
Sfoglia Tutto SI Analytics Prodotti
Click to view available options
Quantità:
3 x 20 Ampules
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Mixture, consisting of the following components: Water, potassium hexacyanoferrate(II) and (III), disodium hydrogenphosphate, potassium dihydrogenphosphate
- After eye contact: Rinse opened eye for several minutes under running water. Then consult a doctor
- Absorb with liquid-binding material (sand, diatomite, acid binders, universal binders, sawdust)
- Must not be disposed together with household garbage
- Do not allow product to reach sewage system
Specifica
Specifica
| Punti di ebollizione | 100°C |
| Colore | Light Yellow |
| Densità | 1.01g/cm3 |
| pH | 7 |
| Quantità | 3 x 20 Ampules |
| Tipo di soluzione | Redox |
| Odore | Odorless |
| Pressione del vapore | 23hPa |
| Informazioni di solubilità | Fully miscible in water |
Sicurezza e movimentazione
Avvertenza
- Attenzione
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P264-Lavare accuratamente mani dopo l'uso.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P321-Trattamento specifico (vedere su questa etichetta).
- P332+P313-In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.
- P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/sapone.
- P362+P364-Togliere tutti gli indumenti contaminati e lavarli prima di indossarli nuovamente.
- MIXTURE LIST-Contiene: sulphuric acid