Learn More
Soluzione Redox, 180 mV Pt/Calomel, 220 mV Pt/Ag/AgCl
152.56 EUR valido fino al 2024-05-31
Usa il codice promo "21700" per avere il tuo prezzo promozionale.
Usa il codice promo "21700" per avere il tuo prezzo promozionale.
Click to view available options
Quantità:
60 fiale/20 ml
Descrizione
- Mixture, consisting of the following components: Water, potassium hexacyanoferrate(II) and (III), disodium hydrogenphosphate, potassium dihydrogenphosphate
- Absorb with liquid-binding material (sand, diatomite, acid binders, universal binders, sawdust)
- The product does not contain any relevant quantities of materials with critical values that have to be monitored at the workplace
- Must not be disposed together with household garbage
- Do not allow product to reach sewage system
Specifica
Punti di ebollizione | 100°C |
Colore | Light Yellow |
Densità | 1.01g/cm3 |
pH | 7 |
Quantità | 60 fiale/20 ml |
Tipo di soluzione | Soluzione di ossido riduzione |
Odore | Odorless |
Pressione del vapore | 23hPa |
Informazioni di solubilità | Fully miscible in water |