Learn More
SI Analytics™ Redox Solution, 430mV Pt/Calomel, 470mV Pt/Ag/AgCl
Sfoglia Tutto SI Analytics Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1000 mL
250 mL
60 Ampules/20mL
Dimensione della confezione:
1000mL
250mL
Pezzo
Descrizione
- GHS07: Skin Irrit. 2 H315 Causes skin irritation, Eye Irrit. 2 H319 Causes serious eye irritation
- Precautionary statements: P280 Wear protective gloves / eye protection / face protection. P264 Wash thoroughly after handling. P305+P351+P338 IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing. P321 Specific treatment (see on this label). P332+P313 If skin irritation occurs: Get medical advice/attention. P337+P313 If eye irritation persists: Get medical advice/attention. P302+P352 IF ON SKIN: Wash with plenty of water.
- Ingredients with limit values that require monitoring at the workplace: 7664-93-9 sulphuric acid
Specifica
Specifica
| Punti di ebollizione | 102°C |
| Colore | Light Yellow |
| Conducibilità | 430 Pt/Kalomel, 470 Pt/Ag/Agcl |
| Tipo di soluzione di riempimento | Redox |
| Odore | Odorless |
| Imballaggio | DURAN™ Bottle |
| Intervallo di pH | -0.1 |
| Quantità | 1000 mL |
| Solubilità | Fully miscible in water |
| Pressione del vapore | 23 hPa |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Redox testing solution
- Attenzione
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Sostanze e miscele corrosive per i metalli Categoria 1
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- H290-Può essere corrosivo per i metalli.
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- P234-Conservare soltanto nel contenitore originale.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P390-Assorbire la fuoriuscita per evitare danni materiali.
- MIXTURE LIST-Contiene: sulphuric acid