Learn More
Reichert™ Rifrattometro digitale portatile AR200™
Lightweight digital refractometer designed for the food, beverage, agricultural, industrial-fluid, chemical, petrochemical, pharmaceutical, medical, and plastic industries
1940.00€
Specifica
ScaleRange | Da 0 a 95% Brix |
---|---|
Indice di rifrazione | Da 1.33 a 1.56 |
Calibrazione | Punto di regolazione o punto/intervallo di regolazione definibili dall'utente |
Accuracy | 0.1% |
Risoluzione | 0.0001 nD |
Codice del prodotto | Marca | Include | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Include | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
10258174
|
Reichert™
13950000 |
Rifrattometro |
1940.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 11-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Descrizione
Lightweight digital refractometer designed for the food, beverage, agricultural, industrial-fluid, chemical, petrochemical, pharmaceutical, medical, and plastic industries
Uso in laboratorio o sul campo per semisolidi o liquidi trasparenti o semitrasparenti.
- Misurazione automatica dell'indice di rifrazione da 1.3300 a 1.5600 a una precisione di ±0.0001 e della % di solidi (Brix) da 0 a 95 % a una precisione di ±0.1; migliore della maggior parte dei rifrattometri da banco. I risultati vengono visualizzati istantaneamente sul display LCD a lettura diretta e possono essere salvati in una memoria da 225 punti dati (richiamabile con il software opzionale IR Link-Up [13-975-130])
- Calibrazione con punto di regolazione dell'acqua distillata o utilizzo con massimo quattro punti di calibrazione personalizzabili per una totale compatibilità agli standard NIST™
- Con un prisma in vetro dotato di rivestimento speciale temprato resistente ai graffi, anche con campioni con elevato contenuto di solidi
- L'imaging di matrici con scansione lineare a 3600 celle raggiunge una precisione di ±0.0001nD, 0.1 % Brix
- Sensori di temperatura e compensazione automatica della temperatura (15° - 40 °C [59° - 104 °F] secondo il metodo ICUMSA, definibile dall'utente in scale personalizzate) che migliorano l'accuratezza di lettura
- Modalità di spegnimento automatico/pausa per prolungare la durata della batteria; rilevamento batteria scarica incorporato
- Il prisma è circondato da un pozzetto in acciaio inox; i componenti ottici e gli elementi sensibili sono montati su una struttura pressofusa robusta completamente sigillata
- L'alloggiamento in resina termoplastica Valox™ sagomato e completamente sigillato assicura protezione ambientale e resistenza chimica; resistenza alle cadute da 36 pollici (91.4 cm)
- Include calibrazione su un punto o multipunto, quattro modalità di lettura (RI, RI con compensazione della temperatura, Brix, Brix-TC) e controllo del contrasto regolabile
- Porta IR per la comunicazione bilaterale con un personal computer, se si utilizza un pacchetto di comunicazione IR opzionale (13-975-130) per il trasferimento dei dati memorizzati, e programmazione di massimo tre canali definiti dall'utente
Order Info
Dimensioni: 7L x 3.75P x 1.37°pollici A (17.8 x 9.5 x 4°cm); peso netto: 14°once (408°g).
Certifications
CE approved
Specifica
Da 0 a 95% Brix | |
Punto di regolazione o punto/intervallo di regolazione definibili dall'utente | |
0.0001 nD | |
CE | |
408 g | |
1.37 in. | |
7 in. | |
3.75 in. |
Da 1.33 a 1.56 | |
0.1% | |
Per l'uso in laboratorio o sul campo con liquidi o semisolidi trasparenti o traslucidi | |
14 once | |
7 x 3.75 x 1.37 in. (178 x 90 x 35 mm) | |
35 mm | |
178 mm | |
90 mm |