Learn More
Brady™ Reinforced Polypropylene Radiation Laser Beam Warning Sign
Marca:  Brady™ 223396
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.00650kg
Codice prodotto. 11790184
  • 5.50€ / Pezzo
Spedizione stimata: 13-06-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Specifica
Polypropylene
Reinforced Polypropylene
120°C
100 mm
Laser beam warning
Black on Yellow
1 Ea.
Used for a wide variety of applications both indoors and outdoors
0.369 mm
Triangular
Radiation Laser Sign