Learn More
Thermo Scientific™ Remel™ PathoDx™ Extraction Reagent 1
Remel PathoDx and Extraction Reagent 1 is used with Strep A Latex Agglutination Kit and Strep Grouping Kit.
Marca: Thermo Scientific™ R62052
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.30000kg
Descrizione
Remel PathoDx and Extraction Reagent 1 is used with Strep A Latex Agglutination Kit and Strep Grouping Kit.
Specifica
2°C to 8°C | |
Yes | |
Each |
PathoDx Extraction Reagent 1, 14mL/Vial | |
Vial |
Sicurezza e movimentazione
- Attenzione
Categoria di pericolo
- Tossicità acuta Categoria 4
Indicazioni di pericolo
- H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
- P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
- P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico/