Learn More
Grant Instruments™ Replacement Base Tray for Unstirred Water Baths
Required if flat-bottomed flasks are to be placed directly on the base of the bath. Grant Instruments Replacement Base Tray for Unstirred Water Baths promote thermal convection in the bath.
50.88€ - 60.42€
Codice del prodotto | Marca | Da utilizzare con (apparecchiatura) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Da utilizzare con (apparecchiatura) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
11436417
|
Grant Instruments™
AQBT12 |
Sub Aqua Pro 12L |
57.24€
Pezzo |
Spedizione stimata: 11-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11446417
|
Grant Instruments™
AQBT26 |
Sub Aqua Pro 18/26L |
60.42€
Pezzo |
Spedizione stimata: 25-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11486407
|
Grant Instruments™
AQBT2 |
Sub Aqua Pro 2L |
50.88€
Pezzo |
Spedizione stimata: 06-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11496407
|
Grant Instruments™
AQBT5 |
Sub Aqua Pro 2S and 5L, JB Nova 5L, and JB Academy 5L |
54.06€
Pezzo |
Spedizione stimata: 25-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
- For use with Sub Aqua Pro Series Unstirred Water Bath
- Choose a rack that fits 2, 5, 12, or 26L tank size
- Racks are supplied as standard with purchase of a Sub Aqua Pro Unstirred water Bath
Specifica
Base Tray | |
Polycarbonate |