Learn More
SGE™ Replacement Needles for 5μL Syringes
In acciaio inox
Marca:  SGE™ 035056
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.01000kg
Codice prodotto. 10633903
  • 70.40€ / 1 set
Spedizione stimata: 13-06-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Allerta:
Made of Stainless steel
Descrizione
Descrizione
Made of Stainless steel
Specifica
Specifica
23 G
0.024 in.
0.63 mm
Replacement Needle
8 mm O.D. Barrel 5μL Microvolume Syringes
0.014 in.
0.37 mm
1.9 in.
Bevel