Learn More
Fisherbrand™ Replacement Parts for MultiSUB Maxi Horizontal Gel System
Spare safety lid and electrophoresis tank for use with 20 x 10cm, 20 x 15cm, 20 x 20cm or 20 x 25cm gel trays. Fisherbrand™ Replacement Parts for MultiSUB Maxi Horizontal Gel System are constructed of high-quality, injection molded plastic for use in extended electrophoresis separations.
173.00€ - 346.00€
Specifica
Da utilizzare con (applicazione) Nucleic Acid Gel Electrophoresis
Da utilizzare con (apparecchiatura) MultiSUB Maxi Horizontal Gel Electrophoresis Unit
Dimensioni gel 20 x 10 cm, 20 x 15 cm, 20 x 20 cm or 20 x 25 cm
Materiale Molded Plastic
N. di pozzetti For up to 550 separations
Visualizza altre specifiche
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Tipo Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Tipo Prezzo Quantità e disponibilità  
11823303
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Fisherbrand™
Lid
173.00€
Pezzo
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 01-08-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
11803473
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Fisherbrand™
Tank with Electrodes
346.00€
Pezzo
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 08-08-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
MultiSUB Horizontal Gel Electrophoresis Systems combine economical buffer and gel consumption without compromising resolution and separation speed.
The large format of the MultiSUB Maxi enables the rapid separation of up to 550 samples. The MS Maxi is versatile enough for routine preparatory and high-throughput techniques, including RFLP analysis, southern and northern blotting applications, and DNA library and PCR fragment analysis. It is primarily designed for separating high numbers of samples from PCR or cloning.
  • Electrophoresis Tank (Including Electrodes): A raised platform holds the UV sample trays, with side wells to hold buffer solution; connects to an external power source
  • Asymmetrical Safety Lid: Notes the correct polarity and orientation of electrodes, with guides that enable the electrode thumb locators to click easily into the correct position
  • Tank and lid are designed for use with 20 x 10cm, 20 x 15cm, 20 x 20cm or 20 x 25cm gel trays
Specifica
Specifica
Nucleic Acid Gel Electrophoresis
20 x 10 cm, 20 x 15 cm, 20 x 20 cm or 20 x 25 cm
For up to 550 separations
MultiSUB Maxi Horizontal Gel Electrophoresis Unit
Molded Plastic
1 Each