Learn More
Cytiva Replacement Parts for SE 280 Mini-Format Vertical Electrophoresis Units
Marca:  Cytiva SE282N-2
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.50000kg
Codice prodotto. 10055894
  • 106.21€ / pezzi 2
Spedizione stimata: 09-10-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Specifica
SE 280 Mini Format Vertical Gel Electrophoresis Unit
Alumina
12 cm
Notched Alumina Plate
10 cm