Learn More
BTX™ Replacement Pins for Plate Handler
Replacement Pins designed to work with BTX™ Plate Handlers.
112.00€ - 415.00€
Specifica
Da utilizzare con (apparecchiatura) | HT 100, HT 200 |
---|---|
Materiale | Gold-plated |
Linea di prodotti | BTX Electroporation |
Product Type | Electroporation Spare Pin |
Forma dell'elettrodo | Pin |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15447320
|
BTX™
450468 |
25 Pk. |
112.00€
pezzi 25 |
Spedizione stimata: 06-08-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15457320
|
BTX™
450469 |
100 Pk. |
415.00€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 16-07-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Descrizione
- Replacement Pins for BTX™ Plate Handlers
Specifica
HT 100, HT 200 | |
BTX Electroporation | |
Pin | |
Banana Cables | |
Yes |
Gold-plated | |
Electroporation Spare Pin | |
Non-sterile | |
Exponential Decay Wave, Square Wave |