Learn More
Brady™ Etichette in tessuto di vinile multiuso riposizionabili
Con le etichette in tessuto di vinile della serie B-498 CleanLift™ è possibile posizionare, rimuovere e riposizionare facilmente le etichette su qualsiasi superficie pulita e asciutta. Stampa praticamente ovunque con una stampante per etichette palmare Brady di alta qualità.
Marque: Brady™ 170784
Informations supplémentaires : Peso : 0.12500kg
Description
- Versatili: ideali per la marcatura di fili, cavi, morsettiere, placche a muro
- Durevoli: realizzate in robusto tessuto di vinile rivestito per resistere a temperature estreme
- Riposizionabili: realizzate con un forte adesivo a base di gomma che può essere rimosso e riposizionato in totale sicurezza su qualsiasi superficie pulita e asciutta
- Certificazioni: UL Recognised secondo UL969, RoHS Compliant secondo 2005/618/CE MCV
- Per le prestazioni e le proprietà specifiche del materiale, consulta la scheda tecnica (TDS)
Spécification
UL Recognized to UL969, RoHS Compliant to 2005/618/EC MCV | |
Black on White | |
Continuous | |
Labels | |
Asset Tracking, Barcode Labeling, Circuit Board Labeling, Component and Equipment Labeling, Data and Telecommunications Labeling, Electrical Labeling, General Identification, Wire and Cable Labeling | |
1 Tape/Cartridge | |
0.0073 in. | |
20 ft. | |
0.95 cm |
Repositionable Rubber | |
Semi-gloss | |
Vinyl Cloth | |
Non-sterile | |
BMP41, BMP51, M511 | |
-40°F to +176°F | |
20 ft. x 0.375 in. | |
0.375 in. |